α,α,α,4-Tétrafluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3600-100G
PC3600-500G
PC3600-25G
APOSPC3600-100GEA
43.5
EUR
APOSPC3600-100G
APOSPC3600-500G
APOSPC3600-25G
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène 99%
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène
Formule:
C₇H₄F₄ Point d'ébullition: 102…105 °C Point de fusion: –42…–41 °C Densité: 1.293 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 10 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000399 Numéro CAS: 402-44-8 EINECS: 206-944-1 ONU: 1993 ADR: 3,II |