Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779528
Numéro CAS: 10472-88-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III