Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
PC3584-100G PC3584-25G PC3584-5G
APOSPC3584-100GEA 335 EUR
APOSPC3584-100G APOSPC3584-25G APOSPC3584-5G
4-Bromo-3-fluorobenzoate de méthyle 98%
4-Bromo-3-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436044
Numéro CAS: 849758-12-9