Imprimer
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 108 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluène 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluène
Formule: C₇H₄Cl₃F
Point d'ébullition: 75 °C/5mmHg
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000787
Numéro CAS: 488-98-2
EINECS: 207-692-5