Imprimer
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid, (4-Fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
PC3555-1G PC3555-250MG PC3555-5G
APOSPC3555-1GEA 84.1 EUR
APOSPC3555-1G APOSPC3555-250MG APOSPC3555-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
Point de fusion: 264…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689483
Numéro CAS: 913835-74-2