Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
PC3551-25G PC3551-5G
APOSPC3551-25GEA 261 EUR
APOSPC3551-25G APOSPC3551-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283.30 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079672
Numéro CAS: 41153-30-4