Imprimer
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 EUR
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Point de fusion: 97…103 °C
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007652
Numéro CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III