Imprimer
2-Fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzonitrile
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorobenzonitrile 98%
2-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
Point d'ébullition: 92…95 °C/22mmHg
Densité: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001773
Numéro CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7