Imprimer
Acide 4-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
Acide 4-fluorobenzoïque 98%
Acide 4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Point d'ébullition: 254
Point de fusion: 182…187 °C
Densité: 1.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002530
Numéro CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198