Imprimer
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 592 EUR
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formule: C₇H₉FN₂O₂S
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692478
Numéro CAS: 914637-59-5