Imprimer
6-Fluoro-o-anisaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-2-anisaldehyde
PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluoro-o-anisaldéhyde 98%
6-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 59…63 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090998
Numéro CAS: 146137-74-8