Imprimer
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 102 EUR
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237.02 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C
Densité: 1.99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042584
Numéro CAS: 61272-76-2
ONU: 2810
ADR: 6.1 III