Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.94 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664299
Numéro CAS: 406482-20-0