Imprimer
Difluoromalonate de diéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3428-1G PC3428-5G
APOSPC3428-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3428-1G APOSPC3428-5G
Difluoromalonate de diéthyle 98%
Difluoromalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀F₂O₄
Point d'ébullition: 94…95 °C/23mmHg
Densité: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221617
Numéro CAS: 680-65-9