Imprimer
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3405-1G PC3405-5G
APOSPC3405-1GEA 313 EUR
APOSPC3405-1G APOSPC3405-5G
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₄BrF₅O
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09259004
Numéro CAS: 886762-02-3
ONU: 3261
ADR: 8,III