Imprimer
DL-2-Fluoro-3-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 337 EUR
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formule: C₃H₆FNO₂
Point de fusion: 222…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041324
Numéro CAS: 3821-81-6