Imprimer
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid Nickel(II) Salt, Nickel(II) Triflate, Nickel(II) trifluoromethanesulphonate, Nickel triflate
PC3387-10G PC3387-25G PC3387-5G PC3387-1G
APOSPC3387-10GEA 0 EUR
APOSPC3387-10G APOSPC3387-25G APOSPC3387-5G APOSPC3387-1G
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Nickel(II) trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂F₆NiO₆S₂
Point de fusion: 100…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673740
Numéro CAS: 60871-84-3