Imprimer
4'-Fluoroacétophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC3380-100G PC3380-1KG PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA 43.5 EUR
APOSPC3380-100G APOSPC3380-1KG APOSPC3380-250G
4'-Fluoroacétophénone 99%
4'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
Point d'ébullition: 196 °C
Densité: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000354
Numéro CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9