Imprimer
Sodium bromodifluoroacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bromodifluoroacetic Acid Sodium Salt
PC3374-25G PC3374-5G PC3374-1G
APOSPC3374-25GEA 50.9 EUR
APOSPC3374-25G APOSPC3374-5G APOSPC3374-1G
Sodium bromodifluoroacetate 97%
Sodium bromodifluoroacetate
Formule: C₂HBrF₂O₂
MW: 196.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038355
Numéro CAS: 84349-27-9