Imprimer
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 670 EUR
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Formule: C₄F₉KO₄S
MW: 354.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155953
Numéro CAS: 117205-07-9