Imprimer
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142.09 g/mol
Point de fusion: 30…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114127
Numéro CAS: 54231-35-5