Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₇FN₂
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665857
Numéro CAS: 154258-82-9