Imprimer
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA 694 EUR
APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formule: C₇H₆F₆O₂
Point d'ébullition: 127…128 °C
Densité: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041517
Numéro CAS: 1513-60-6
ONU: 1993
ADR: 3,III