Imprimer
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 517 EUR
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine 1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16988752
Numéro CAS: 22253-59-4