Imprimer
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32862-1G PC32862-250MG PC32862-500MG
APOSPC32862-1GEA 692 EUR
APOSPC32862-1G APOSPC32862-250MG APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827869
Numéro CAS: 1215353-13-1