Imprimer
Difluoro[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32861-1G PC32861-50MG PC32861-250MG PC32861-500MG PC32861-2.5G
APOSPC32861-1GEA 661 EUR
APOSPC32861-1G APOSPC32861-50MG APOSPC32861-250MG APOSPC32861-500MG APOSPC32861-2.5G
Difluoro[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Difluoro[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formule: C₈H₄F₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963754
Numéro CAS: 1215579-44-4