2-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3286-25G
PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA
0
EUR
APOSPC3286-25G
APOSPC3286-5G
2-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle 97%
2-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle
Formule:
C₁₀H₉F₃O₂ Point d'ébullition: 90…91 °C/10mmHg Densité: 1.459 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013556 Numéro CAS: 577-62-8 |