Imprimer
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32855-1G PC32855-250MG PC32855-500MG
APOSPC32855-1GEA 393 EUR
APOSPC32855-1G APOSPC32855-250MG APOSPC32855-500MG
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉BrFN
MW: 218.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089185
Numéro CAS: 1287218-39-6