Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC32755-1G PC32755-5G
APOSPC32755-1GEA 0 EUR
APOSPC32755-1G APOSPC32755-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652498
Numéro CAS: 1240257-11-7
ONU: 2735
ADR: 8,II