Imprimer
Ishikawa's reagent 25% dans l'acétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Diethylamino)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, Hexafluoropropene diethylamine, N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
PC32753-100G PC32753-25G PC32753-500G
APOSPC32753-100GEA 109 EUR
APOSPC32753-100G APOSPC32753-25G APOSPC32753-500G
Ishikawa's reagent 25% dans l'acétonitrile
Ishikawa's reagent
Formule: C₇H₁₁F₆N
MW: 223.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054683
Numéro CAS: 309-88-6
ONU: 2924
ADR: 3+8 II