Imprimer
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32743-1G PC32743-250MG
APOSPC32743-1GEA 415 EUR
APOSPC32743-1G APOSPC32743-250MG
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072541
Numéro CAS: 55805-29-3