Imprimer
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 27.7 EUR
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271.8849 g/mol
Point d'ébullition: 93…94 °C/50mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835192
Numéro CAS: 156682-52-9