Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32734-1G PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA 94.4 EUR
APOSPC32734-1G APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399742
Numéro CAS: 195622-41-4