Imprimer
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)acetate
PC32718-1G PC32718-5G
APOSPC32718-1GEA 119 EUR
APOSPC32718-1G APOSPC32718-5G
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point d'ébullition: 79.5 °C/0.5mmHg
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06858718
Numéro CAS: 267876-28-8