Imprimer
Trifluoroacétate d'éthyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Trifluoroacétate d'éthyle 99%
Trifluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 60…62 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1.194 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000419
Numéro CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
ONU: 2924
ADR: 3+8,III