Imprimer
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 62.5 EUR
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₄FNS₂
MW: 185.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665747
Numéro CAS: 80087-71-4