Imprimer
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC3252-1G PC3252-5G PC3252-10G
APOSPC3252-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3252-1G APOSPC3252-5G APOSPC3252-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C/12mmHg
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190144
Numéro CAS: 1544-85-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III