Imprimer
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3250F-25G PC3250F-5G PC3250F-1G
APOSPC3250F-25GEA 212 EUR
APOSPC3250F-25G APOSPC3250F-5G APOSPC3250F-1G
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₇F₅O₃
Point d'ébullition: 141…145 °C
Densité: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013569
Numéro CAS: 663-35-4
ONU: 3272
ADR: 3,III