Imprimer
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
PC3248-10G PC3248-50G PC3248-5G
APOSPC3248-10GEA 29 EUR
APOSPC3248-10G APOSPC3248-50G APOSPC3248-5G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Point d'ébullition: 112…114 °C
Densité: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039211
Numéro CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0