Imprimer
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3245K-5G PC3245K-1G PC3245K-25G
APOSPC3245K-5GEA 0 EUR
APOSPC3245K-5G APOSPC3245K-1G APOSPC3245K-25G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate 95%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formule: C₇H₁₁F₃O₂
Point d'ébullition: 142…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190636
Numéro CAS: 143484-00-8
ONU: 1993
ADR: 3,III