Imprimer
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3245D-25G PC3245D-5G PC3245D-100G
APOSPC3245D-25GEA 0 EUR
APOSPC3245D-25G APOSPC3245D-5G APOSPC3245D-100G
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Ethyl-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formule: C₇H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 144…146 °C
Densité: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190635
Numéro CAS: 344-00-3
ONU: 1993
ADR: 3,III