4-Fluorobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC3230-100G
PC3230-1KG
PC3230-500G
APOSPC3230-100GEA
21.9
EUR
APOSPC3230-100G
APOSPC3230-1KG
APOSPC3230-500G
4-Fluorobenzoate d'éthyle 98%
4-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule:
C₉H₉FO₂ Point d'ébullition: 209…210 °C Point de fusion: 25…27 °C Densité: 1.146 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000351 Numéro CAS: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 |