Imprimer
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32290-100G PC32290-25G PC32290-5G
APOSPC32290-100GEA 132 EUR
APOSPC32290-100G APOSPC32290-25G APOSPC32290-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861388
Numéro CAS: 42564-51-2