Imprimer
Isothiocyanate de 2-fluorophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC32287-25G PC32287-5G
APOSPC32287-25GEA 248 EUR
APOSPC32287-25G APOSPC32287-5G
Isothiocyanate de 2-fluorophényle 97%
Isothiocyanate de 2-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C/12mmHg
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.248 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004800
Numéro CAS: 38985-64-7
EINECS: 254-237-1
ONU: 2922
ADR: 8+6.1 II