Imprimer
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
PC32284-5G PC32284-25G
APOSPC32284-5GEA 58 EUR
APOSPC32284-5G APOSPC32284-25G
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle 98%
Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Point d'ébullition: 206…208 °C
Densité: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004806
Numéro CAS: 1840-19-3
ONU: 2810
ADR: 6.1 III