Imprimer
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 115 EUR
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline 98%
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190127
Numéro CAS: 191602-54-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III