Imprimer
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2,6-difluoropyridin-4-amine
PC32132-5G PC32132-1G PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA 26.1 EUR
APOSPC32132-5G APOSPC32132-1G APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, grade Technique
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂F₂N₂
MW: 198.99 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011574
Numéro CAS: 2840-00-8
EINECS: 220-630-1