Imprimer
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 86.1 EUR
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180649
Numéro CAS: 465514-85-6