Imprimer
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32128-1G PC32128-250MG PC32128-500MG PC32128-5G
APOSPC32128-1GEA 380 EUR
APOSPC32128-1G APOSPC32128-250MG APOSPC32128-500MG APOSPC32128-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₇FN₂O₂
MW: 206.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180646
Numéro CAS: 96623-75-5