Imprimer
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 98.9 EUR
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Point d'ébullition: 220…223 °C
Densité: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236205
Numéro CAS: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6